missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate, MilliporeSigma™

Artikelnummer. 15874870
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic Bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage
15874870 500 g Plastic Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15874870 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1065800500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For analysis EMSURE™

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate
Smeltepunkt 92.5°C
CAS 10028-24-7
pH 9 to 9.4
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel H5Na2O6P
MDL nummer MFCD00149182
Synonym disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
InChI nøgle KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC navn disodium dihydrate hydrogen phosphate
Molekylvægt (g/mol) 177.99
PubChem CID 6451167
Formel vægt 177.99
Procent renhed ≥99.5%
Grad Not Available
Emballage Plastic Bottle
Tæthed 2.1g/cm3 (20°C)
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.