Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Di-Sodium Hydrogen Orthophosphate |
| CAS | 7558-79-4 |
| Fysisk form | Flydende eller fast |
| Mængde | 500 mL |
| Molekylvægt (g/mol) | 141.96 g/mol |
| Grad | HPLC |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 0.25 M |
| Emballage | Plastikbelagt glasflaske |