Få mere at vide
Di-Sodium Hydrogen Orthophosphate Dodecahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 35°C |
| pH | 9.0 to 9.4 |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 500 g |
| Formel vægt | 358.13g/mol |
| Emballage | Plastic powder jar |