Få mere at vide
Di-Sodium Hydrogen Orthophosphate Dodecahydrate, certificeret AR til analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10102880 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10102880 500 g 500g
10204020 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10102880 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/4400/53
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Di-Sodium Hydrogen Orthophosphate Dodecahydrate, certificeret AR til analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP, Fisher Chemical , Antal: 500g, CAS: 10039-32-4, Smeltepunkt: 35 grader C, Molekylformel: H25Na2O16P, Molekylvægt: 358.137, Emballage: Plastpulverbeholder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10039-32-4
Molekylær formel H25Na2O16P
Molekylvægt (g/mol) 358.137
MDL nummer 149181
InChI nøgle DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
PubChem CID 61456
IUPAC navn dinatrium;hydrogenphosphat;dodecahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Smeltepunkt 35 °C
pH 9.0 til 9.4
Fysisk form Fast stof
Mængde 500 g
Emballage Plast pulver krukke
Formel vægt 358,13 g/mol