Få mere at vide
Di-natriumhydrogenorthophosphatdihydrat, ekstra rent, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10756301 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10756301 1 kg Plast pulver krukke 1kg
10122880 500 g Plast pulver krukke 500g
10316440 5 kg Plastfad 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10756301 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/4440/60
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    525.00 DKK
    505.23 DKK / 1kg
    Spare 19.77 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Kemiske identifikatorer
CAS 10028-24-7
Molekylær formel H5Na2O6P
Molekylvægt (g/mol) 177.99
MDL nummer MFCD00149182
InChI nøgle KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
PubChem CID 6451167
IUPAC navn dinatrium;hydrogenphosphat;dihydrat
SMIL O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Smeltepunkt 243 °C
Farve Hvid
pH 8.7 til 9.4
Fysisk form Fast stof
Mængde 1 kg
Formel vægt 177,99 g/mol
Emballage Plast pulver krukke