Få mere at vide
Di-Sodium Hydrogen Orthophosphate Dihydrate, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
Di-Sodium Hydrogen Orthophosphate Dihydrate, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical , Antal: 500g, emballage: Plastpulverbeholder, CAS: 10028-24-7, Hvid, Smeltepunkt: 243 grader C, Molekylformel: H5Na2O6P, Molekylvægt: 177.987, pH: 8,7 til 9,4
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 243 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 8.7 til 9.4 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 500 g |
| Formel vægt | 177,99 g/mol |
| Emballage | Plast pulver krukke |