Få mere at vide
Di-natriumhydrogenorthophosphat vandfri, ekstra ren, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10786491 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10786491 500 g Plast pulver krukke 500g
10214020 1 kg Plast pulver krukke 1kg
10050530 5 kg Plastfad 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10786491 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/4480/53
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 7558-79-4
Molekylær formel HNa2O4P
Molekylvægt (g/mol) 141.96
MDL nummer MFCD00003496
InChI nøgle BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
IUPAC navn dinatriumhydrogenphosphat
SMIL [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Farve Hvid
pH 8,7 til 9,3
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 500 g
Emballage Plast pulver krukke
Formel vægt 141,96 g/mol