Få mere at vide
Di-natriumhydrogenorthophosphat vandfri, ekstra ren, SLR, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| pH | 8,7 til 9,3 |
| Fysisk form | Pulver/faststof |
| Mængde | 1 kg |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| Formel vægt | 141,96 g/mol |