Få mere at vide
Di-natriumhydrogenorthophosphat vandfri, certificeret AR til analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073534 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
1kg
3kg
500g
5kg
Artikelnummer. 10345720
Brand: Fisher Chemical S/4520/53
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
HNa2O4P, CAS-nummer-7558-79-4, dinatriumorthophosphat, acetest, dinatriumhydrogenphosphat, dinatriumhydrogenorthophosphat, dinatriumphosphat, natriumhydrogenphosphat, phosphorsyre, dinatriumsalt, natriumphosphat, dibasfatnatrium, dibasfatnatrium, natriumhydrogenphosphat 3 kg, CHEBI:34683, Hvid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7558-79-4
Molekylær formel HNa2O4P
Molekylvægt (g/mol) 141.96
MDL nummer MFCD00003496
InChI nøgle BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMIL [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Farve Hvid
pH 8.7 to 9.3
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 500 g
IUPAC navn dinatriumhydrogenphosphat
Formel vægt 141.96g/mol
Emballage Plast pulver krukke