Få mere at vide
Di-natriumhydrogenorthophosphat vandfri, certificeret AR til analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10419190 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
1kg
3kg
500g
5kg
Artikelnummer. 10419190
Brand: Fisher Chemical S/4520/65
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
HNa2O4P, CAS-nummer-7558-79-4, dinatriumorthophosphat, acetest, dinatriumhydrogenphosphat, dinatriumhydrogenorthophosphat, dinatriumphosphat, natriumhydrogenphosphat, phosphorsyre, dinatriumsalt, natriumphosphat, dibasfatnatrium, dibasfatnatrium, natriumhydrogenphosphat 3 kg, CHEBI:34683, Hvid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7558-79-4
Molekylær formel HNa2O4P
Molekylvægt (g/mol) 141.96
MDL nummer MFCD00003496
InChI nøgle BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMIL [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Farve Hvid
pH 8.7 to 9.3
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 5 kg
IUPAC navn dinatrium;hydrogenphosphat
Formel vægt 141.96g/mol
Emballage Plastfad