Få mere at vide
Di-natriumhydrogenorthophosphat vandfri, certificeret AR til analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10345720 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
1kg
3kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10345720 500 g Plast pulver krukke 500g
10254110 1 kg Plast pulver krukke 1kg
10264110 3 kg Plast pulver krukke 3kg
10419190 5 kg Plastfad 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10345720 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/4520/53
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
HNa2O4P, CAS-nummer-7558-79-4, dinatriumorthophosphat, acetest, dinatriumhydrogenphosphat, dinatriumhydrogenorthophosphat, dinatriumphosphat, natriumhydrogenphosphat, phosphorsyre, dinatriumsalt, natriumphosphat, dibasfatnatrium, dibasfatnatrium, natriumhydrogenphosphat 3 kg, CHEBI:34683, Hvid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7558-79-4
Molekylær formel HNa2O4P
Molekylvægt (g/mol) 141.96
MDL nummer MFCD00003496
InChI nøgle BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMIL [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Farve Hvid
pH 8,7 til 9,3
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 500 g
Emballage Plast pulver krukke
IUPAC navn dinatriumhydrogenphosphat
Formel vægt 141,96 g/mol