Få mere at vide
Di-natriumhydrogenorthophosphat vandfri, certificeret AR til analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
HNa2O4P, CAS-nummer-7558-79-4, dinatriumorthophosphat, acetest, dinatriumhydrogenphosphat, dinatriumhydrogenorthophosphat, dinatriumphosphat, natriumhydrogenphosphat, phosphorsyre, dinatriumsalt, natriumphosphat, dibasfatnatrium, dibasfatnatrium, natriumhydrogenphosphat 3 kg, CHEBI:34683, Hvid
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| pH | 8,7 til 9,3 |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 kg |
| IUPAC navn | dinatriumhydrogenphosphat |
| Formel vægt | 141,96 g/mol |
| Emballage | Plast pulver krukke |