Få mere at vide
di-Sodium Hydrogen Citrate 1,5-Hydrate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15877900
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
15877900 500 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15877900 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 1122640500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Tekniske data
CAS 1545832
Tæthed 1.8580 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00674116
Mængde 500 g
Synonym di-Sodium hydrogen citrate 1,5-hydrate, di-Sodium hydrogen citrate 1,5-hydrate
Molekylvægt (g/mol) 263.11