Få mere at vide
Di-sec-butyl Phthalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Di-sec-butyl Phthalate |
| CAS | 4489-61-6 |
| Molekylær formel | C16H22O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1,2-Bis(1-methylpropyl) Ester, Phthalic Acid Di-sec-butyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22O4/c1-5-11(3)19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12(4)6-2/h7-12H,5-6H2,1-4H3 |
| SMIL | CCC(C)OC(=O)c1ccccc1C(=O)OC(C)CC |
| Molekylvægt (g/mol) | 278.34 |
| Formel vægt | 278.1518 |