Få mere at vide
Di-sec-butoxyaluminoxytriethoxysilan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399577
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11399577 50 g 50g
11309587 10 g 10g
11389577 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041210.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68959-06-8 | C14H33AlO6Si | 352.48 g/mol
Di-sec-butoxyaluminoxytriethoxysilan anvendes som Sol-gel-mellemprodukt til aluminiumsilikater. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 68959-06-8
Molekylær formel C14H33AlO6Si
Molekylvægt (g/mol) 352.48
MDL nummer MFCD00053771
InChI nøgle MTHHTRVJDXYJHE-UHFFFAOYNA-N
Synonym di-sec-butoxyaluminoxytriethoxysilane, bis butan-2-olato triethyl orthosilicato-o' aluminum, aluminum, bis 2-butanolato triethyl orthosilicato-.kappa.o', aluminum, bis 2-butanolato triethyl orthosilicato-kappao', di-s-butoxyaluminoxy-triethoxysilane, di-sec-butoxy triethoxysilyl oxy aluminum, bis sec-butoxy alumanyl triethyl silicate, aluminum,bis 2-butanolato triethyl orthosilicato-ko', diethoxysiloxane-s-butylaluminate copolymer di-s-butoxyaluminoxytriethoxysilane
PubChem CID 16684138
IUPAC navn di(butan-2-yloxy)alumanyltriethylsilicat
SMIL CCO[Si](OCC)(OCC)O[Al](OC(C)CC)OC(C)CC
Specifications
Kogepunkt >200°C
Kemisk navn eller materiale Di-sec-butoxyaluminoxytriethoxysilane
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 50 g
FN nummer UN1993
Flammepunkt 46°C (115°F)
Opløselighedsinformation Hydrolyzes with water.
Formel vægt 352.48
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.00 g/mL