Få mere at vide
Di(propylenglykol) methylether, 99%, ren, en blanding af isomerer
Artikelnummer. 10897451 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
5 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10897451 1 L Glasflaske 1 L
10696070 5 L Plast tromle 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10897451 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 428200010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    457.00 DKK
    398.65 DKK / 1 L
    Spare 58.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 34590-94-8 | C7H16O3 | 148,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34590-94-8
Molekylær formel C7H16O3
Molekylvægt (g/mol) 148.2
MDL nummer MFCD00059604
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di(propylene glycol) methyl ether
Navn note Blanding af isomerer
Smeltepunkt -80,0 °C
Tæthed 0.9500g/mL
Kogepunkt 180,0 °C
Flammepunkt 75 °C
Analyseprocentområde 98,5% min. sum af isomerer (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3O(CH2)3O(CH2)3OH
Mængde 1 L
Merck Index 15, 3384
Specifik vægtfylde 0.95
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: blandet med benzen
Viskositet 4 mPa (25 °C)
Formel vægt 148.2
Procent renhed 99%
Grad Ren