Få mere at vide
di-Potassium Phthalate, Sigma-Aldrich™
Beskrivelse
for synthesis
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 4409-98-7 |
| Molekylær formel | C6H4-1,2-(COOK)2 |
| MDL nummer | MFCD00040595 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | di-Potassium phthalate, di-Potassium phthalate |
| Molekylvægt (g/mol) | 242.31 |
| Grad | Research |