Få mere at vide
di-Potassium Oxalate Monohydrate, Supelco™
Artikelnummer. 15817320
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15817320 1 kg
15807320 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15817320 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1050731000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
For analysis EMSURE™ ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6487-48-5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-Potassium Oxalate Monohydrate
Smeltepunkt >138°C (decomposition)
Mængde 1 kg
MDL nummer MFCD00150033
Synonym di-Potassium oxalate monohydrate, Oxalic acid dipotassium salt monohydrate, di-Potassium oxalate monohydrate
Molekylvægt (g/mol) 166.22 (anhydrous basis)
Grad Research
Tæthed 2.20 g/cm3 at 20.4°C