Få mere at vide
Di-kaliumoxalat monohydrat, ExpertQ, Scharlab
Artikelnummer. 11334274
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11334274 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11334274 Leverandør Scharlab Leverandørnr. PO03100500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Tekniske data
CAS 6487-48-5
Mængde 500 g
Molekylær formel C2H2K2O5
MDL nummer MFCD00150033
InChI nøgle QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
IUPAC navn dikaliumhydratoxalat
Molekylvægt (g/mol) 184.23
Grad EkspertQ
compliance-icons
Produktidentifikator
  • di-Kalium oxalate monohydrat, AR, ACS
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i