missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate, Supelco™

Artikelnummer. 32238782
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
32238782 25 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32238782 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1050999025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

For analysis EMSURE™

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate
Smeltepunkt 340°C (anhydrous substance; decomposes)
CAS 16788-57-1
Mængde 25 kg
Synonym di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate, Potassium phosphate dibasic, di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate
Molekylvægt (g/mol) 228.22
Grad Not Available
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.