Få mere at vide
di-kaliumhydrogenphosphat, BAKER, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10010470 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde unitSize
10010470 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 10010470 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 0242.1000
Laboratoriereagens
Tekniske data
Smeltepunkt 340°C
CAS 11-4-7758
pH 8.5 to 9.6 (5% Solution at 25°C)
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 98.0 to 100.5%
Molekylær formel HK2O4P
MDL nummer MFCD00011383
Synonym di-Potassium hydrogen orthophosphate , Dibasic Potassium Phosphate , Potassium phosphate dibasic , Potassium Phosphate, Dibasic, (dipotassium hydrogen phosphate) , Potassium hydrogen phosphate
InChI nøgle ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
SMIL [K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC navn dikaliumhydrogenphosphat
Molekylvægt (g/mol) 174.17
Identifikation Passes Test
Tab ved tørring max. 1.0% (at 105°C)
Tæthed 2.3 g/cm³ (20°C)