Få mere at vide
Dipotassium Hydrogen Orthophosphate Trihydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10365810 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10365810 500 g 500g
10020310 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 10365810 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/5248/53
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.00 DKK
    483.59 DKK / 500g
    Spare 26.41 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Kemiske identifikatorer
CAS 16788-57-1
Molekylær formel H7K2O7P
Molekylvægt (g/mol) 228.22
MDL nummer MFCD00149926
InChI nøgle XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
PubChem CID 16217523
IUPAC navn dipotassium;hydrogen phosphate;trihydrate
SMIL O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Farve White
pH 8.5 to 9.6
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Formel vægt 228.23g/mol
Emballage Plastic powder jar