Få mere at vide
Dikaliumhydrogenorthophosphattrihydrat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Beskrivelse
Dikaliumhydrogenorthophosphattrihydrat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical , Antal: 1 kg, CAS: 16788-57-1, Hvid, Molekylformel: H7K2O7P, Molekylvægt: 228.219, Emballage: Plastpulverbeholder, pH: 8,5 til 9,6
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| pH | 8.5 to 9.6 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 1 kg |
| Formel vægt | 228.23g/mol |
| Emballage | Plast pulver krukke |