Få mere at vide
Dikaliumhydrogenorthophosphat vandfri, ekstra ren, SLR, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
Dikaliumhydrogen ortofosfat anhydr, ekstra ren, SLR
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 340 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 8,5 til 9,6 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| Formel vægt | 174,18 g/mol |