Få mere at vide
Dikaliumhydrogenorthophosphat vandfri, ekstra ren, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10101490 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10101490 1 kg Plast pulver krukke 1kg
10376430 500 g Plast pulver krukke 500g
10407270 5 kg Plastfad 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10101490 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/5240/60
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 11-4-7758 | Molekylformel: HK2O4P | Molekylvægt: 174,17 g/mol
Dikaliumhydrogen ortofosfat anhydr, ekstra ren, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11-4-7758
Molekylær formel HK2O4P
Molekylvægt (g/mol) 174.17
MDL nummer 11383
InChI nøgle ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
IUPAC navn dikalium;hydrogenphosphat
SMIL OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Tekniske data
Smeltepunkt 340 °C
Farve Hvid
pH 8,5 til 9,6
Fysisk form Fast stof
Mængde 1 kg
Emballage Plast pulver krukke
Formel vægt 174,18 g/mol