Få mere at vide
Dikaliumhydrogenorthophosphat vandfri, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073427 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
Artikelnummer. 10375760
Brand: Fisher Chemical P/5245/53
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 11-4-7758
Molekylær formel HK2O4P
Molekylvægt (g/mol) 174.17
MDL nummer 11383
InChI nøgle ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
IUPAC navn dikalium;hydrogenphosphat
SMIL OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Tekniske data
Smeltepunkt 340°C
Farve Hvid
pH 8.5 to 9.6
Fysisk form Fast stof
Mængde 500 g
Formel vægt 174.18g/mol
Emballage Plast pulver krukke