Få mere at vide
Dikaliumhydrogenorthophosphat vandfri, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10375760 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10375760 500 g 500g
10142300 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10375760 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/5245/53
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    625.00 DKK
    600.01 DKK / 500g
    Spare 24.99 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 11-4-7758
Molekylær formel HK2O4P
Molekylvægt (g/mol) 174.17
MDL nummer 11383
InChI nøgle ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
IUPAC navn dikalium;hydrogenphosphat
SMIL OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Tekniske data
Smeltepunkt 340 °C
Farve Hvid
pH 8,5 til 9,6
Fysisk form Fast stof
Mængde 500 g
Formel vægt 174,18 g/mol
Emballage Plast pulver krukke