Få mere at vide
di-Phosphorus Pentasulfide, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15891331
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15891331 1 kg -
15881331 100 g -
15801341 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15891331 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8210241000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-80-3
Tekniske data
Kogepunkt 515°C
Kemisk navn eller materiale Di-Phosphorus Pentasulfide
Smeltepunkt 280°C to 284°C (lit.)
Mængde 1 kg
Tæthed 2.09 g/mL at 25°C
MDL nummer MFCD00011441
Synonym Phosphorus pentasulfide, Diphosphorus pentasulfide, Phosphorus(V) sulfide, Phosphorus(V) sulfide, Phosphorus pentasulfide, Phosphorus(V) sulfide
Molekylvægt (g/mol) 222.27