Få mere at vide
Thermo Scientific™ dI Phosphoramidite , standardkvalitet, serumflaske
Artikelnummer. 17957102 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100μ mol
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17957102 100μ mol
18094060 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17957102 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 27174403
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
dI CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet deoxyinosin (dI) til anvendelse i oligonukleotidsyntese.
dI CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet deoxyinosin (dI) til anvendelse i oligonukleotidsyntese. Problemet med degeneration af den genetiske kode kan afhjælpes ved at anvende universelle baser, såsom deoxyinosin (dI), i et oligonukleotid. Dens unikke struktur gør det muligt at parre den med alle fire baser i forskellige‘ vakle’ strukturer, med en overordnet præferencerækkefølge for baseparring: dI-dC> dI-dA> dI-dG = dI-dT. Dette produkt leveres i en 5 ml ravfarvet flaske med en serumhætteglas, som er kompatibel med de fleste Applied Biosystems synthesizere og AKTA synthesizere af oligonukleotidsynthesizere.
Funktioner:
Fuldt kemisk navn: 5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxyinosin-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit
Molekylformel: C 40 H 47 N 6 O 7
•P Formelvægt: 754,8 g/mol
CAS-nummer: 141684-35-7
HPLC renhed:≥ 98,0%; M-11 Urenhed≤ 0,01 %
31P NMR renhed:≥ 98 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) AKTA Synthesizere, Applied Biosystems Synthesizere
Produkttype dI CEP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C).
Nukleosid type Deoxyinosin (dI)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed 98%
Mængde 100μ mol
Reagenstype Phosphoramidite
Grad Standard
Nukleinsyretype DNA
Form Pulver