missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Di-p-tolyl-phosphate, TRC

Artikelnummer. 30376409
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30376409 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30376409 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD494570250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Di-p-tolyl-phosphate
CAS 843-24-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C14H15O4P
Mængde 250 mg
Synonym Bis(4-methylphenyl) Ester Phosphoric Acid, Di-p-tolyl Ester Phosphoric Acid, p-Tolyl Phosphate ((C7H7O)2(HO)PO), Bis(4-methylphenyl) Phosphate, Bis(p-tolyl) phosphate, Di-p-tolyl Hydrogen Phosphate
InChI formel InChI=1S/C14H15O4P/c1-11-3-7-13(8-4-11)17-19(15,16)18-14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3,(H,15,16)
SMIL Cc1ccc(OP(=O)(O)Oc2ccc(C)cc2)cc1
Molekylvægt (g/mol) 278.24
Formel vægt 278.0708
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.