Få mere at vide
Di-p-toluoyl-L-tartaric acid, 98%
Artikelnummer. 11436126
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11436126 25 g 25g
11426126 5 g 5g
11446126 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436126 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22972.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 32634-66-5 | C20H18O8 | 386.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32634-66-5
Molekylær formel C20H18O8
Molekylvægt (g/mol) 386.36
MDL nummer MFCD00064440
InChI nøgle CMIBUZBMZCBCAT-IYBDPMFKSA-N
Synonym 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy succinic acid, di-p-toluoyl-l-tartaric acid, l-dtta, --di-p-toluoyl-l-tartaric acid, --di-1,4-o-toluoyl-l-tartaric acid, --o,o'-di-p-toluoyl-l-tartaric acid, l---di-p-toluoyltartaric acid, 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyloxy butanedioic acid, 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy butanedioic acid, butanedioicacid, 2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy-, 2r,3r
PubChem CID 12297760
IUPAC navn (2R,3R)-2,3-bis[(4-methylbenzoyl)oxy]butandisyre;hydrat
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C(=O)O[C@@H]([C@@H](OC(=O)C1=CC=C(C)C=C1)C(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-p-toluoyl-L-tartaric acid
Smeltepunkt 166°C to 171°C
Beilstein 2022481
Formel vægt 386.36
Procent renhed 98%
Mængde 25 g
Optisk rotation −139° (c=1 in Ethanol)