Få mere at vide
(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid, 97%
Artikelnummer. 10580741 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10580741 10 g Glass bottle 10g
10409030 25 g Glasflaske 25g
10686734 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10580741 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 117570100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 32634-66-5 | C20H18O8 | 386.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32634-66-5
Molekylær formel C20H18O8
Molekylvægt (g/mol) 386.36
MDL nummer MFCD00064440
InChI nøgle CMIBUZBMZCBCAT-IYBDPMFKSA-N
Synonym 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy succinic acid, di-p-toluoyl-l-tartaric acid, l-dtta, --di-p-toluoyl-l-tartaric acid, --di-1,4-o-toluoyl-l-tartaric acid, --o,o'-di-p-toluoyl-l-tartaric acid, l---di-p-toluoyltartaric acid, 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyloxy butanedioic acid, 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy butanedioic acid, butanedioicacid, 2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy-, 2r,3r
PubChem CID 12297760
IUPAC navn (2R,3R)-2,3-bis[(4-methylbenzoyl)oxy]butanedioic acid;hydrate
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C(=O)O[C@@H]([C@@H](OC(=O)C1=CC=C(C)C=C1)C(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 164°C to 170°C
Farve White to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Lineær formel [CH3C6H4CO2CH(CO2H)-]2
Mængde 10 g
Specifik rotationstilstand −142° (20°C c=10,C2H5OH)
Specifik rotation -142
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone and ethanol
Formel vægt 386.36
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder