Få mere at vide
(+)-Di-p-toluoyl-D-(+)-vinsyre, Mikromol™
Artikelnummer. 17971906
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17971906 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17971906 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1497.030025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(+)-Di-p-toluoyl-D-(+)-vinsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-O,O'-Di-p-toluoyl-D-tartaric Acid
CAS 32634-68-7
Analyt- eller komponentnavne (+)-O,O'-Di-p-toluoyl-D-tartaric Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C20 H18 O8
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (2S,3S)-2,3-Bis[(4-methylbenzoyl)oxy]butanedioic acid, (+)-Di-p-toluoyl-D-(+)-tartaric Acid, Butanedioic acid, 2,3-bis[(4-methylbenzoyl)oxy]-, (2S,3S)-, Butanedioic acid, 2,3-bis[(4-methylbenzoyl)oxy]-, [S-(R*,R*)]-, Tartaric acid, di-p-toluate, (+)- (8CI), p-Toluic acid, diester with D-tartaric acid (7CI), (+)-Bis-O,O'-(4-toluoyl)-D-tartrate, (+)-Di-O,O'-p-toluoyltartaric acid, (+)-Di-O,O'-p-toluyltartaric acid, (+)-Di-O-(p-toluoyl)tartaric acid, (+)-Di-O-p-toluoyl-D-tartaric acid, (+)-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid, (+)-Di-p-toluoyltartaric acid, (+)-Ditoluoyltartaric acid, (+)-O,O-Di-p-toluoyltartaric acid, (2S,3S)-(+)-Di-p-toluoyltartaric acid, (2S,3S)-2,3-Bis[(4-methylbenzoyl)oxy]succinic acid, (S,S)-O,O'-Di-p-toluoyltartaric acid, D-Bis(O-4-methylbenzoyl)tartaric acid, D-Di-O,O'-p-toluyltartaric acid, D-Di-p-toluoyltartaric acid, Di-p-toluoyl-D-tartaric acid, Di-p-toluoyl-l-tartaric acid, NSC 97592, Rivastigmine Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C20H18O8/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/t15-,16-/m0/s1
SMIL Cc1ccc(cc1)C(=O)O[C@@H]([C@H](OC(=O)c2ccc(C)cc2)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn (2S,3S)-2,3-bis[(4-methylbenzoyl)oxy]butanedioinsyre
Molekylvægt (g/mol) 386.35
Mængde 25 mg
Formel vægt 386,1002 g/mol