Få mere at vide
Di-p-toluoyl-D-tartaric acid, 98%
Artikelnummer. p-7058394
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11317976
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L13223.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 32634-68-7 | C20H18O8 | 386.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32634-68-7
Molekylær formel C20H18O8
Molekylvægt (g/mol) 386.36
MDL nummer MFCD00008552
InChI nøgle CMIBUZBMZCBCAT-HOTGVXAUSA-N
Synonym di-p-toluoyl-d-tartaric acid, +-di-1,4-toluoyl-d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy succinic acid, unii-4480ma5qip, ditoluoyltartaric acid, +, +-dtta, butanedioic acid, 2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy-, 2s,3s, 2s,3s-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy butanedioic acid, --di-p-toluoyl-l-trataric acid
PubChem CID 263211
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C(=O)O[C@@H]([C@H](OC(=O)C1=CC=C(C)C=C1)C(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-p-toluoyl-D-tartaric acid
Smeltepunkt 169°C to 171°C
Beilstein 3225584
IUPAC navn (2S,3S)-2,3-bis[(4-methylbenzoyl)oxy]butandisyre
Formel vægt 386.36
Procent renhed 98%
Mængde 5 g
Optisk rotation +139° (c=1 in Ethanol)