Få mere at vide
Di-p-toluoyl-D-vinsyre, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Di-p-toluoyl-D-tartaric acid |
| Smeltepunkt | 169 °C til 171 °C |
| Mængde | 25 g |
| Optisk rotation | +139° (c=1 tommer Ethanol) |
| Beilstein | 3225584 |
| IUPAC navn | (2S,3S)-2,3-bis(4-methylbenzoyloxy)butandisyre |
| Formel vægt | 386.36 |
| Procent renhed | 98% |