missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Di(p-anisyl)iodonium Tetrafluoborate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Di(p-anisyl)iodonium Tetrafluoborate |
| CAS | 1426-58-0 |
| Molekylær formel | C14 H14 I O2 . B F4 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14IO2.BF4/c1-16-13-7-3-11(4-8-13)15-12-5-9-14(17-2)10-6-12;2-1(3,4)5/h3-10H,1-2H3;/q+1;-1 |
| SMIL | COc1ccc([I+]c2ccc(OC)cc2)cc1.F[B-](F)(F)F |
| IUPAC navn | bis(4-methoxyphenyl)iodanium;tetrafluoroborate |
| Molekylvægt (g/mol) | 427.97 |
| Formel vægt | 428.0068 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?