missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Di(p-anisyl)iodonium Bromide, TRC

Artikelnummer. 30349193
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30349193 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30349193 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4170605G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Di(p-anisyl)iodonium Bromide
CAS 19231-06-2
Molekylær formel C14H14BrIO2
Mængde 5 g
Synonym Bis(4-methoxyphenyl)iodonium Bromide, Bis(p-anisyl)iodonium Bromide, NSC 141350, p,p'-Dimethoxydiphenyliodonium Bromide
InChI formel InChI=1S/C14H14IO2.BrH/c1-16-13-7-3-11(4-8-13)15-12-5-9-14(17-2)10-6-12;/h3-10H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Br-].COc1ccc([I+]c2ccc(OC)cc2)cc1
Molekylvægt (g/mol) 421.07
Formel vægt 419.9222
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.