Få mere at vide
Di-o-tolyl-phosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Di-o-tolyl-phosphate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15O4P/c1-11-7-3-5-9-13(11)17-19(15,16)18-14-10-6-4-8-12(14)2/h3-10H,1-2H3,(H,15,16) |
| Formel vægt | 278.0708 |
| Procent renhed | >95% |