Få mere at vide
Di-O-glycinoylcurcumin Dihydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30380265
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30380265 1 g
1 options
Artikelnummer. 30380265 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4557001G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-O-glycinoylcurcumin Dihydrochloride
CAS 1322544-82-0
Molekylær formel C25H28Cl2N2O8
Mængde 1 g
Synonym ((1E,6E)-3,5-Dioxohepta-1,6-diene-1,7-diyl)bis(2-methoxy-4,1-phenylene) bis(2-aminoacetate) Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C25H26N2O8.2ClH/c1-32-22-11-16(5-9-20(22)34-24(30)14-26)3-7-18(28)13-19(29)8-4-17-6-10-21(23(12-17)33-2)35-25(31)15-27;;/h3-12H,13-15,26-27H2,1-2H3;2*1H/b7-3+,8-4+;;
SMIL O=C(CC(/C=C/C1=CC(OC)=C(OC(CN)=O)C=C1)=O)/C=C/C2=CC=C(OC(CN)=O)C(OC)=C2
IUPAC navn ((1E,6E)-3,5-dioxohepta-1,6-diene-1,7-diyl)bis(2-methoxy-4,1-phenylene) bis(2-aminoacetate) dihydrogen chloride
Molekylvægt (g/mol) 555.4
Formel vægt 554.12