missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Di-O-cysteinyl-glycinoyl Curcumin 90%, TRC

Artikelnummer. 30378711
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30378711 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30378711 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4556001MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Di-O-cysteinyl-glycinoyl Curcumin
CAS 1042019-87-3
Molekylær formel C31H36N4O10S2
Mængde 1 mg
Synonym 4-((1E,6E)-7-(4-(2-((R)-2-Amino-3-mercaptopropanamido)acetoxy)-3-methoxyphenyl)-3,5-dioxohepta-1,6-dien-1-yl)-2-methoxyphenyl 2-((S)-2-amino-3-mercaptopropanamido)acetate, 2,2'-[[(1E,6E)-3,5-Dioxo-1,6-heptadiene-1,7-diyl]bis(2-methoxy-4,1-phenylene)] Ester L-Cysteinyl-glycine
InChI formel InChI=1S/C31H36N4O10S2/c1-42-26-11-18(5-9-24(26)44-28(38)14-34-30(40)22(32)16-46)3-7-20(36)13-21(37)8-4-19-6-10-25(27(12-19)43-2)45-29(39)15-35-31(41)23(33)17-47/h3-12,22-23,46-47H,13-17,32-33H2,1-2H3,(H,34,40)(H,35,41)/b7-3+,8-4+/t22-,23-/m0/s1
SMIL O=C(CC(/C=C/C1=CC(OC)=C(OC(CNC([C@H](N)CS)=O)=O)C=C1)=O)/C=C/C2=CC=C(OC(CNC([C@@H](N)CS)=O)=O)C(OC)=C2
IUPAC navn 4-((1E,6E)-7-(4-((D-cysteinylglycyl)oxy)-3-methoxyphenyl)-3,5-dioxohepta-1,6-dien-1-yl)-2-methoxyphenyl L-cysteinylglycinat
Molekylvægt (g/mol) 688.77
Formel vægt 688.19
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.