Få mere at vide
Di-O-benzoyl-D-vinsyre, TRC
Artikelnummer. 30367873
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30367873 50 g
1 options
Artikelnummer. 30367873 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD41732550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-O-benzoyl-D-tartaric Acid
CAS 17026-42-5
Molekylær formel C18H14O8
Mængde 50 g
Synonym (2S,3S)-2,3-Bis(benzoyloxy)butanedioic Acid, (+)-Di-O-benzoyl-D-tartaric Acid, (+)-O,O'-Dibenzoyl-(2S,3S)-tartaric Acid, (2S,3S)-2,3-Bis(benzoyloxy)succinic Acid, NSC 97424
InChI formel InChI=1S/C18H14O8/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22)/t13-,14-/m0/s1
SMIL OC(=O)[C@@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)C(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 358.3
Formel vægt 358.0689