Få mere at vide
Di-O-acetyl-L-tartarsyreanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30353546
Skift visning
Mængde:
2 g
Artikelnummer. Mængde
30353546 2 g
1 options
Artikelnummer. 30353546 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4005702G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-O-acetyl-L-tartaric Anhydride
CAS 6283-74-5
Molekylær formel C8 H8 O7
Mængde 2 g
Synonym 2,5-Furandione, 3,4-bis(acetyloxy)dihydro-, (3R,4R)-, 2,5-Furandione, 3,4-bis(acetyloxy)dihydro-, (3R-trans)-, Tartaric anhydride, diacetate (8CI), (3R,4R)-3,4-Bis(acetyloxy)dihydro-2,5-furandione, (+)-Diacetyl-L-tartaric anhydride, (2R,3R)-Di-O-acetyltartaric acid anhydride, (R,R)-2,3-Diacetoxy-1,4-butanedioic anhydride, (R,R)-O,O-Diacetyltartaric acid anhydride, (R,R)-O,O-Diacetyltartaric anhydride, Diacetyl-L-tartaric anhydride, Diacetyltartaric acid anhydride, Diacetyltartaric anhydride, L-Diacetyltartaric anhydride, NSC 7712, O,O'-Diacetyl-L-tartaric anhydride, Di-O-acetyl-L-tartaric Anhydride
InChI formel InChI=1S/C8H8O7/c1-3(9)13-5-6(14-4(2)10)8(12)15-7(5)11/h5-6H,1-2H3/t5-,6-/m1/s1
SMIL CC(=O)O[C@@H]1[C@@H](OC(=O)C)C(=O)OC1=O
IUPAC navn [(3R,4R)-4-acetyloxy-2,5-dioxooxolan-3-yl] acetat
Molekylvægt (g/mol) 216.14
Formel vægt 216.027