Få mere at vide
Di-n-propylamin, 99%
Artikelnummer. 11332787
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11332787 100 mL 100ml
11342787 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11332787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15808.AE
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 142-84-7 | C6H15N | 101,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-84-7
Molekylær formel C6H15N
Molekylvægt (g/mol) 101.19
MDL nummer MFCD00009362
InChI nøgle WEHWNAOGRSTTBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dipropylamine, di-n-propylamine, 1-propanamine, n-propyl, n-dipropylamine, n-propyl-1-propanamine, rcra waste number u110, dipropyl amine, rcra waste no. u110, unii-60p318iiry, ccris 4805
PubChem CID 8902
IUPAC navn N-propylpropan-1-amin
SMIL CCCNCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-propylamine
Smeltepunkt -63 °C
Kogepunkt 109 °C til 110 °C
Flammepunkt 7 °C (45 °F)
Lugt Ammoniak-lignende
Mængde 100 mL
FN nummer UN2383
Beilstein 505974
Merck Index 14,3343
Formel vægt 101.19
Procent renhed 99%