Få mere at vide
Di-n-propylsulfid, 98+%
Artikelnummer. 11486386
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11486386 500 g 500g
11466386 25 g -
11476386 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11486386 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23155.36
CAS: 111-47-7 | C6H14S | 118,24 g/mol
Di-n-propylsulfid bruges i organisk syntese og bruges som daglig duft.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Di-n-propylsulfid bruges i organisk syntese og bruges som daglig duft.
Opløselighed Opløseligt i vand 351mg/L ved
25 C.°
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt og godt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-47-7
Molekylær formel C6H14S
Molekylvægt (g/mol) 118.24
MDL nummer MFCD00009379
InChI nøgle ZERULLAPCVRMCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym propyl sulfide, dipropyl sulfide, di-n-propyl sulfide, propane, 1,1'-thiobis, dipropyl thioether, propyl monosulfide, dipropyl sulphide, n-propyl sulfide, 4-thiaheptane, 1,1'-thiobispropane
PubChem CID 8118
IUPAC navn 1-propylsulfanylpropan
SMIL CCCSCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-propyl sulfide
Smeltepunkt -102 °C
Tæthed 0.838
Kogepunkt 141 °C til 142 °C
Flammepunkt 28 °C (82 °F)
Lugt Stank
Brydningsindeks 1.4487
Mængde 500 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1719002
Merck Index 14,7868
Opløselighedsinformation Opløselig i vand 351 mg/L @ 25 °C.
Formel vægt 118.24
Procent renhed ≥98%