Få mere at vide
Di-n-propylsuccinat, 98%
Artikelnummer. 11494397
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494397 10 g 10g
11404407 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20441.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 925-15-5 | C10H18O4 | 202,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 925-15-5
Molekylær formel C10H18O4
Molekylvægt (g/mol) 202.25
MDL nummer MFCD00015213
InChI nøgle SZHZCPHKDJWHNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dipropyl succinate, di-n-propyl succinate, succinic acid, dipropyl ester, butanedioic acid, dipropyl ester, dipropylester kyseliny jantarove, dipropylester kyseliny jantarove czech, dipropyl butane-1,4-dioate, n-propyl succinate, 1,4-dipropyl butanedioate, succinic acid di-n-propyl ester
PubChem CID 13549
IUPAC navn dipropylbutandioat
SMIL CCCOC(=O)CCC(=O)OCCC
Specifications
Kemisk navn eller materiale Di-n-propyl succinate
Tæthed 1
Kogepunkt 250 °C til 252 °C
Lugt Behageligt
Mængde 10 g
Formel vægt 202.25
Procent renhed 98%