missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Di-n-propyl Phthalate-d4, TRC

Artikelnummer. 30377626
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30377626 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30377626 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD492427100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phthalic acid, bis-propyl ester D4
CAS 358731-29-0
Molekylær formel C14 2H4 H14 O4
Mængde 100 mg
Synonym 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, dipropyl ester (9CI), Di-n-propyl Phthalate-d4, Phthalic acid, bis-propyl ester D4, Di-n-propyl Phthalate D4, Phthalic Acid, Bis-propyl Ester D4 (phenyl D4)
InChI formel InChI=1S/C14H18O4/c1-3-9-17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10-4-2/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3/i5D,6D,7D,8D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCC)c(C(=O)OCCC)c1[2H]
IUPAC navn dipropyl 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate
Molekylvægt (g/mol) 254.32
Formel vægt 254.1456
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.