Få mere at vide
Di-n-propyldisulfid, 99%
Artikelnummer. 11362327
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11362327 100 g 100g
11352327 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09881.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
CAS: 629-19-6 | C6H14S2 | 150,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-19-6
Molekylær formel C6H14S2
Molekylvægt (g/mol) 150.30
MDL nummer MFCD00009378
InChI nøgle ALVPFGSHPUPROW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dipropyl disulfide, propyl disulfide, disulfide, dipropyl, n-propyl disulfide, di-n-propyl disulfide, 4,5-dithiaoctane, dipropyl disulphide, 1-propyldisulfanyl propane, propyldithiopropane, 1,1'-dithiodipropane
PubChem CID 12377
ChEBI CHEBI:45758
IUPAC navn 1-(propyldisulfanyl)propan
SMIL CCCSSCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-propyl disulfide
Smeltepunkt -86 °C
Tæthed 0.96
Kogepunkt 193 °C til 194 °C
Flammepunkt 64 °C (147 °F)
Lugt Ubehageligt
Brydningsindeks 1.4967
Mængde 100 g
FN nummer UN3082
Beilstein 969200
Formel vægt 150.31
Procent renhed 99%