Få mere at vide
Di-n-pentylsulfid, 97%
Artikelnummer. 11361647
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11361647 25 g 25g
11351647 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04649.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 872-10-6 | C10H22S | 174,35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 872-10-6
Molekylær formel C10H22S
Molekylvægt (g/mol) 174.35
MDL nummer MFCD00027275
InChI nøgle JOZDADPMWLVEJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentyl sulfide, diamyl sulfide, pentane, 1,1'-thiobis, amyl sulfide, n-amyl sulfide, dipentyl sulphide, di-n-pentyl sulfide, dipentyl sulfide, unii-61xjn3644r, di-n-pentyl sulphide
PubChem CID 13382
IUPAC navn 1-pentylsulfanylpentan
SMIL CCCCCSCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-pentyl sulfide
Smeltepunkt -51 °C
Tæthed 0.84
Kogepunkt 228 °C til 230 °C
Flammepunkt 85 °C (185 °F)
Lugt Stank
Lineær formel CH3(CH2)4S(CH2)4CH3
Brydningsindeks 1.456
Mængde 25 g
Beilstein 1698031
Formel vægt 174.35
Procent renhed 97%