Få mere at vide
Di-n-pentylsulfid, 97%
Artikelnummer. 11351647
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11351647 5 g 5g
11361647 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11351647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04649.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 872-10-6 | C10H22S | 174,35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 872-10-6
Molekylær formel C10H22S
Molekylvægt (g/mol) 174.35
MDL nummer MFCD00027275
InChI nøgle JOZDADPMWLVEJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentyl sulfide, diamyl sulfide, pentane, 1,1'-thiobis, amyl sulfide, n-amyl sulfide, dipentyl sulphide, di-n-pentyl sulfide, dipentyl sulfide, unii-61xjn3644r, di-n-pentyl sulphide
PubChem CID 13382
IUPAC navn 1-pentylsulfanylpentan
SMIL CCCCCSCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Di-n-pentyl sulfide
Smeltepunkt -51°C
Tæthed 0.84
Kogepunkt 228°C to 230°C
Flammepunkt 85°C (185°F)
Lugt Stench
Lineær formel CH3(CH2)4S(CH2)4CH3
Brydningsindeks 1.456
Mængde 5 g
Beilstein 1698031
Formel vægt 174.35
Procent renhed 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.