Få mere at vide
Di-n-pentyl Phthalate-3,4,5,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic acid, bis-n-pentyl ester D4 |
| CAS | 358730-89-9 |
| Molekylær formel | C18 2H4 H22 O4 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, dipentyl ester (9 CI), Phthalic acid, bis-n-pentyl ester D4, Amyl Phthalate-d4, Di-n-pentyl Phthalate-d4, Phthalic Acid Di-n-pentyl Ester (3,4,5,6)-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C18H26O4/c1-3-5-9-13-21-17(19)15-11-7-8-12-16(15)18(20)22-14-10-6-4-2/h7-8,11-12 H,3-6,9-10,13-14H2,1-2H3/i7D,8 D,11 D,12 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCCCCC)c(C(=O)OCCCCC)c1[2 H] |
| IUPAC navn | dipentyl 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 310.42 |
| Formel vægt | 310.2082 g/mol |
| Vis mere |